Stampa…
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00014.1000 1.00014.1011 1.00014.2500 1.00014.2511 1.00014.5000 1.00014.6010 1.00014.6025 1.00014.6190 1.00014.9180 1.00014.9910 1.00014.9911 1.00014.9912 1.00014.4000
1.00014.1000EA 24.48 EUR
1.00014.1000 1.00014.1011 1.00014.2500 1.00014.2511 1.00014.5000 1.00014.6010 1.00014.6025 1.00014.6190 1.00014.9180 1.00014.9900 1.00014.9910 1.00014.9911 1.00014.9912 1.00014.4000
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Acetone
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. Merck declares their EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph. Eur.) and also with the ISO standards.
Formula: CH₃COCH₃
Punto di ebollizione: 56,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95,4 °C
Densità: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -95.4 °C
Molar Mass 58.08 g/mol
Boiling Point 56.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 233 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.35868 (20 °C)
Explosion Limit 2.6 - 12.8%(V)
Density 0.79 g/cm³ (20 °C)
pH 5 - 6 (395 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 465 °C DIN 51794
Water Absorption 1000 g/kg
Specifiche
Environmentally Preferable Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Certificazione ambientale Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion