Stampa…
Acido trifluoroacetico per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: TFA
0993-500MLEA 535 EUR
0993-500ML
Acido trifluoroacetico per biotecnologie
Acido trifluoroacetico
Formula: C₂HF₃O₂
Punto di ebollizione: 71,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004169
CAS Number: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM