Stampa…
Gel di silice, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Fornitore: Merck
08965-100G-F
08965-100G-FEA 815 EUR
08965-100G-F
Gel di silice, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4