Stampa…
di-Ammonio idrogeno fosfato ≥98% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonio fosfato bibasico
0569-1KGEA 245 EUR
0569-1KG 0569-2.5KG 0569-500G
di-Ammonio idrogeno fosfato ≥98% ACS
di-Ammonio idrogeno fosfato
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010891
CAS Number: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Visualizza i codici
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 7.7 – 8.1
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%