Stampa…
Urea ≥99.5%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
0568-1KGEA 120 EUR
0568-1KG 0568-2.5KG 0568-500G 0568-10KG 0568-12KG 0568-5KG
Urea ≥99.5%, purissimo
Urea
L'urea è comunemente utilizzata per denaturare acidi nucleici in applicazioni elettroforetiche. L'urea è efficace per mantenere l' RNA in uno stato altamente denaturato . L'urea è anche utile per accelerare la digestione della proteinasi K.
Effective for maintaining DNA in a highly denatured state during sequencing protocols, urea is also useful for accelerating the activity of Proteinase K digestions. Effectively denatures RNA. For use in nucleic electrophoresis applications.
Formula: NH₂CONH₂
Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 132,7 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008022
CAS Number: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15411388dbf37902174d81572c027dae6d9ccf7&vid=192fef97ae9b51dd8d76aebc0553798b73b5a0ac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Abs.@ 280 nm (5M, Acqua) < 0,05
Biuret Test Conforme
Cloruri <= 0,0005%
Cianati <= 0,002%
DNasi Assente
Metalli pesanti (come Pb) <= 0,0005%
Insolubili <= 0,005%
Ferro <= 0,0001%
Punto di fusione 132 - 135 °C
Proteasi Assente
Purezza >= 99,5%
RNasi Assente
Solubilità (5M, Acqua) Conforme