Stampa…

Organic reference standard, DL-Menthol, analytical standard, Supelco®

Fornitore: Merck

05174-100MG
05174-100MGEA 51.5 EUR
05174-100MG
Organic reference standard, DL-Menthol, analytical standard, Supelco®
Standard Standard organici
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a879d7a1a9d92bd9b33fe4d36569283bbd4f875d&vid=a879d7a1a9d92bd9b33fe4d36569283bbd4f875d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Specifiche

Descrizione DL-Menthol
Environmentally Preferable
CAS No. 89-78-1
Formula C₁₀H₂₀O
Punto di fusione 34...36 °C (lit.)
Punto di ebollizione 216 °C (lit.)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR