Stampa…

PIPES free acid ≥98%, purissimo

Fornitore: VWR Chemicals

Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid

0488-100GEA 207 EUR
0488-100G 0488-500G
PIPES free acid ≥98%, purissimo
PIPES
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Punto di ebollizione: 499 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006159
CAS Number: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Abs.@260nm (1%, 1 N NaOH) ≤0.05
DNasi Assente
Metalli pesanti (come Pb) <5 ppm
pKa 6.7 – 6.9
Proteasi Assente
Purezza >98%
Residuo dopo combustione <0.3%
RNasi Assente
Solubility (1%, 1 N NaOH) Conforme


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR