Stampa…

IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥99.0%, Ultra Pure Grade

Fornitore: VWR Chemicals

Synonyms: IPTG

0487-1GEA 104 EUR
0487-1G 0487-10G 0487-500 0487-100G
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥99.0%, Ultra Pure Grade
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109,5…110,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Abs.@300nm (5%, Water) ≤ 0.13
Abs.@400nm (5%, Water) ≤ 0.06
Dioxane Test PASS / FAIL
Identification (IR) PASS / Fail
Melting Point 110 - 114 Degrees C
Moisture (KF) ≤ 1.0 %
pH (5%, Water) @25C 5 - 7
Purity ≥ 99.0 %
Solubility (5%, Water) PASS / Fail
Specific Rotation (1%, Water) -34.0 - -29.0 degrees


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR