Stampa…

Silicic acid hydrate (≥84% SiO₂), in polvere, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®

Fornitore: Avantor

0324-01EA 385.46 EUR
0324-01
Silicic acid hydrate (≥84% SiO₂), in polvere, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Silicic acid hydrate
Formula: SiO₂·xH₂O
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,10 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054122
CAS Number: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥84%
Assay (as SiO₂) ≥84 %
Nonvolatile with HF ≤0.4 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.007 %
Loss on Ignition (as H₂O) ≤16 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR