Stampa…

D(+)-Glucosio ≥99.5% per biotecnologie

Fornitore: VWR Chemicals

Synonyms: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose

0188-1KGEA 69.9 EUR
0188-1KG 0188-2.5KG 0188-50KG 0188-12KG 0188-500G 0188-5KG
D(+)-Glucosio ≥99.5% per biotecnologie
D(+)-Glucosio

Come fonte di energia in specializzati.

Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di fusione: 146 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148912
CAS Number: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Arsenico ≤0.00004%
Cloruri ≤0.01%
DNasi Assente
Metalli pesanti (come Pb) ≤0.0005%
Insolubili ≤0.005%
Ferro ≤0.0005%
Perdita per essiccamento ≤0.2%
Proteasi Assente
Purezza ≤99.5%
Residuo di combustione ≤0.02%
RNasi Assente
Rotazione specifica 52.5 - 54 °
Solfati & Solfiti ≤0.005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR