Stampa…

L-Alanina ≥99%, purissimo

Fornitore: VWR Chemicals

0106-100GEA 118 EUR
0106-100G
L-Alanina ≥99%, purissimo
L-Alanina

Origine non animale. Polvere cristallina bianca.


Non polare. Amminoacido alifatico. Amminoacido non essenziale. Componente comune delle cellule di coltura. Coinvolto nella regolazione di una varietà di funzioni metaboliche.

Formula: C₃H₇NO₂
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064410
CAS Number: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5754f084d1f8592c5ceef9bd3b6c1361d7fdcf8d&vid=35eb33df624f876273f5daf0efe002c51feba7e0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Arsenico ≤0.00015%
Polveri ≤0.15%
Cloruri ≤0.05%
Metalli pesanti ≤0.001%
Solfati <0.03%
Ferro <0.003%
Perdita per essiccamento <0.2%
pH (5%, Acqua) @25°C 5.5 - 7.0
Purezza >99%
Rotazione specifica 13.7 -15.1°


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR