Stampa…
Ammonio acetato, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
0103-2.5KGEA 132 EUR
0103-2.5KG 0103-500G
Ammonio acetato, ultrapuro
Ammonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Peso molecolare: 77.08 g/mol
Punto di fusione: 114
Densità: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 136
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013066
CAS Number: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Abs.@280 nm (1 M, Water) 0.01%
Abs.@354 nm (1 M, Water) 0.01%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) 0.005%
Insolubles <0.0005%
Iron <0.001%
Nitrate <0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 6.7 - 7.3
Purity 97.0%
Residue after Ignition 0.01%
Sulphate <0.001%