Stampa…

Zinco 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

00422.0R 00422.BT 00422.RM
00422.0REA 127 EUR
00422.0R 00422.BT 00422.RM
Zinco 99,9 Metals basis, rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zinco

Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291

Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR