Autoclavi da laboratorio Tuttnauer, D-Line
Tuttnauer
Tuttnauer produce sterilizzatori da oltre 90 anni. In qualità di leader globale nelle soluzioni di sterilizzazione e controllo delle infezioni, le autoclavi Tuttnauer sono apprezzate da ospedali, istituti di ricerca, cliniche e laboratori in oltre 140 paesi.
RICHIEDI UNA CHIAMATA/DIMOSTRAZIONELe autoclavi da laboratorio di Tuttnauer coprono una vasta gamma di applicazioni adatte a molti campi come istituti di ricerca, università, industrie farmaceutiche, alimentari, mediche e biotecnologiche, ecc.
L'avanzata linea da laboratorio è disponibile in una gamma senza eguali di modelli da banco affidabili (caricamento frontale) e verticali (caricamento dall'alto) con volumi di camera da 23 a 160 litri e offre un'unica soluzione per l'intera gamma di esigenze di sterilizzazione.
Le autoclavi possono essere completamente configurate da uso generale a uso specifico per il cliente.
Specifiche generali per autoclavi da laboratorio
- Camera di alta qualità con sportello a specchio
- Sistema di controllo avanzato con tastiera a 3 pulsanti facile da usare
- Fino a 20 programmi di ciclo personalizzabili
- Connessione USB ed Ethernet standard per un facile trasferimento dei dati del ciclo al PC
- Per uso in laboratorio: 2 sensori di temperatura PT100 flessibili
Nota: tutti i modelli 2840 e 3850 di base richiedono alimentazioni monofase. I modelli 3850 di fascia alta, tutti i modelli 3870, 5050 e 5075 richiedono un'alimentazione trifase a 400 volt.
Caricamento frontale (orizzontale)
EL-D essenziale
|
ELC-G-D di fascia alta
|
Autoclavi, caricamento frontale, D-Line
Caricamento dall'alto (verticale)
ELV-D essenziale
|
ELVC-G-D di fascia alta
|
Ogni modello può essere aggiornato con una serie di opzioni;
- Opzioni montate in fabbrica: devono essere ordinate con l'autoclave
- Opzioni generali
- Opzioni di documentazione: l'opzione innovativa è il reporting R.PC.R (Remote PC Reporting)
Scarica il pdf per i dettagli sull'opzione
Tuttnauer offre una vasta gamma di accessori per caricamento.
- Cestelli in filo metallico, in acciaio inossidabile e contenitori chiusi di diverse dimensioni per tutti i modelli di autoclave.
- Dispositivi di sollevamento per facilitare il carico e lo scarico di oggetti pesanti. Il dispositivo di sollevamento è mobile o fissato all'autoclave ed è dotato di un braccio orientabile integrato per la massima manovrabilità. È inoltre dotato di un controllo remoto elettronico per una gestione agevole di tutti i tipi di carico.
- Attrezzatura di caricamento: carrelli di caricamento e di trasferimento su binari per facilitare il processo di carico e scarico. In acciaio inossidabile durevole di alta qualità. Il carrello di caricamento regolabile rotola dal carrello di trasferimento sui binari della camera interna per una facile movimentazione dei carichi pesanti.