Analisi dell’umidità
L’analisi dell’umidità è un processo importante per il controllo qualità, il controllo produzione e per lo sviluppo di prodotti in molte industrie, tra le quali quella farmaceutica e alimentare, ecc.
L’umidità può compromettere la durata dei prodotti e avere anche degli effetti su molte altre applicazioni. Gli analizzatori di umidità sono un’alternativa veloce ai classici metodi d’essiccazione in forno.
VWR offre una scelta importante di analizzatori di umidità di marchi ben noti, come Sartorius e Ohaus, incluso il nostro marchio VWR, ognuno dotato di caratteristiche ben precise per soddisfare i requisiti di specifiche applicazioni.
  •  Riscaldamento a raggi infrarossi o alogeni per risultati veloci
  •  Elementi in ceramica o radiatori al quarzo per misurazioni ancora più precise.
Sono disponibili anche versioni brevettate (OCE) per utilizzi in metrologia legale.
Selezione dei prodotti
Analizzatori di umidità, VWR®
Gamma economica di strumenti compatti per le misurazioni di routine.
Analizzatori di umidità, Ohaus
Precisione e semplicità d'uso, per le applicazioni di routine e professionali.
Analizzatori di umidità, Sartorius
Livello Premium, per la massima precisione nelle applicazioni di routine e professionali.
Piastre per pesata ed essiccazione
Robuste piastre in alluminio compatibili con la maggior parte delle bilance ed essiccatori per umidità.