Provette per campioni OmniTop Sample Tubes®
Una soluzione innovativa della divisione VWR per bioprocessi
La produzione biofarmaceutica richiede campionamenti frequenti durante i processi, al fine di confermare l'integrità e la conformità del prodotto. A tale scopo deve essere prelevato un campione accurato che rappresenti appieno il prodotto in fabbricazione. Ma come farlo in modo rapido, vantaggioso dal punto di vista dei costi e senza rischiare di introdurre contaminazioni?
  • Le provette per campioni OmniTop Sample Tubes® sono dispositivi pratici che consentono campionamento e trasferimento in volumi ridotti all'interno di un sistema chiuso
  • Per l'uso sul banco, in impianti pilota e bioreattori per la produzione
  • Presterilizzate, monouso
  • Disponibili in confezione singola o multipla
  • Per una breve dimostrazione, guardare il video sottostante
  Descrizione Materiale Pz Cod. prod. Prezzo Quantità
  Provette per campioni OmniTop da 15 ml
  Gruppo OmniTop, C-Flex, gamma Polipropilene 10 734-2985E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, tubo per immersione in silicone, gamma Polipropilene 10 734-2986E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, seal & trim, gamma Polipropilene 10 734-2987E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, tubo per immersione in silicone, seal & trim, gamma Polipropilene 10 734-2988E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, gamma Polistirene 10 734-2989E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, tubo per immersione in silicone, gamma Polistirene 10 734-2990E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, seal & trim, gamma Polistirene 10 734-2991E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, tubo per immersione in silicone, seal & trim, gamma Polistirene 10 734-2992E  
  Provette per campioni OmniTop da 50 ml
  Gruppo OmniTop, C-Flex, gamma Polipropilene 10 734-2993E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, seal & trim, gamma Polipropilene 10 734-2994E  
  Gruppo OmniTop, C-Flex, tubo per immersione in silicone, gamma Polipropilene 10 734-2995E