COMUNICAZIONE SUI DETERGENTI DECON
COMUNICAZIONE SUI DETERGENTI DECON
Comunichiamo che, a seguito di controlli interni relativi agli aggiornamenti sulla normativa dei detergenti, abbiamo riscontrato alcune non conformità di carattere regolatorio dei prodotti a marchio DECON
Comunichiamo che, a seguito di controlli interni relativi agli aggiornamenti sulla normativa dei detergenti, abbiamo riscontrato alcune non conformità di carattere regolatorio dei prodotti a marchio DECON. Ci vediamo pertanto costretti ad interromperne la distribuzione sul territorio nazionale.
Invitiamo i nostri clienti a valutare una alternativa al prodotto DECON, che state attualmente utilizzando, tra i prodotti riportati in tabella aventi caratteristiche similari.
CODICE | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE |
---|---|---|
7348.5000 | RBS 35 (disponibile nel taglio da 5L) | RBS™ 35 is a multipurpose alkaline detergent with high wetting and emulsifying properties that is suitable for use in hard water. It can be used for manual cleaning, soaking or in ultrasonic baths. Application RBS™ 35 solution is used to clean glassware, microscope lenses and mirrors, and laboratory equipment made of stainless steel, plastic, porcelain, etc. This cleaning agent is also used for the removal of radioactive contamination. |
1.07555.* | EXTRAN MA 01 ALKALINE (disponibile nel taglio da 1L - 2,5L - 5L - 10L - 25L ) | pH-value (5 %; water): 11.0 - 12.0 Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.065 - 1.075 Foaming volume (5 %; water): ≥ 70 mlExtran® MA 01 Liquid, Alkaline Application Universal cleaner for removal of heavy contamination Suitable for wiping tables, tiles and floors Can also be used to soak lab equipment prior to automated cleaning Not intended for use on alkali-sensitive materials, e.g. aluminium. |
84554.* | LABWASH PREMIUM EXTRA PF (disponibile nel taglio da 2,5L e 5L) | Phosphate-free concentrate for manual cleaning of laboratory glassware. |
Potrete accedere alle specifiche tecniche tramite il nostro sito ai rispettivi link:
Per maggiori informazioni, potrete contattare la nostra specialista di prodotto:
Elena Zanin
tel: +39 (02) 332031 278
email: elena.zanin@avantorsciences.com