Soluzioni detergenti
Le soluzioni di idrossido di potassio e di sodio vengono utilizzate quotidianamente per il processo di pulizia post-produzione.
VWR dispone di soluzioni standard al 50%, 40%, 35%, 32% e 30% pronte all'uso e di vario grado. Inoltre, se richiesto, VWR fornisce prodotti personalizzati testati secondo gli standard della Farmacopea.
VWR offre inoltre una gamma di soluzioni detergenti a base di isopropanolo per usi in camera bianca. Sono disponibili in confezioni spray e possono essere, se necessario, a doppio involucro e irradiate. Inoltre è possibile richiedere un formato personalizzato.