Piastre di contatto e dip-slide
Piastre di contatto disponibili in confezioni con doppio o triplo involucro complete di dip-slide, conformi alle normative vigenti. Disponibili con neutralizzatore TLHTh (tween, lecitina, istidina, tiosolfato) accompagnato da un certificato di irradiazione.
Le piastre di sedimentazione sono irradiate per il monitoraggio attivo o passivo dell'aria. Fornite con involucro o nella confezione classica con dip-slide, conformi alle normative vigenti.
Selezione prodotti
Piastre di contatto
Un modo semplice ed efficace per rilevare contaminazioni microbiologiche sulle superfici.
Dip-slide
Le analisi con dip-slide permettono di verificare in modo sicuro, affidabile, economico e veloce la presenza di batteri, lieviti e muffe sulle superfici e nei liquidi...
Mini incubatore
Pratico mini incubatore per piastre di contatto e dip-slide per l'analisi dell'igiene.