Dispensette® S e Dispensette® S Organic
Dispensazione sicura di prodotti chimici aggressivi
Dispensette® S
Dispensette® S supporta un'ampia gamma di applicazioni per la dispensazione di reagenti e prodotti chimici aggressivi come basi e acidi concentrati.
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic è ideale per la dispensazione di solventi organici.
Informazioni aggiuntive
Il dosatore Dispensette® BRAND, dal 1968 azienda leader nella produzione di dosatori per flaconi, è riconosciuto come il prodotto leader del mercato. L'ultima versione del dosatore, Dispensette® S, è caratterizzata da nuove funzionalità in grado di offrire operazioni sicure e durata comprovata anche in operazioni di dispensazione difficili.
Caratteristiche di sicurezza
- Valvola di scarico con sfera di sicurezza che si chiude quando non è stato montato il tubo di scarico
- Valvola di riempimento con forma a oliva per rinsaldare l'attacco del tubo di riempimento
- Tappo a vite incernierato che non interferisce con la dispensazione
- Nuovo tubo di scarico facile da fissare e disponibile con o senza valvola di ricircolo
- Tubo di scarico flessibile opzionale, espandibile, che favorisce una dispensazione seriale rapida e precisa anche in provette strette
Informazioni per la sicurezza - Manipolazione delle sostanze pericolose
Informazioni per la sicurezza - Informazioni sulla manipolazione di sostanze pericolose e altre informazioni utili sono fornite nel manuale tecnico relativo alle misurazioni volumetriche.