Stampa…
Sodio idrossido ≥97%, in pastiglie, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
M137-1KGEA 140 EUR
M137-1KG M137-500G
Sodio idrossido ≥97%, in pastiglie, per proteomica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 318 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Visualizza i codici
Cloruri <0.005%
DNasi assente
Metalli pesanti <0.002 %
Ferro ≤0.001%
Mercurio ≤0.1 ppm
Nichel ≤0.001%
Composti dell'azoto ≤0.001%
Fosfati ≤0.001%
Potassio ≤0.02%
Proteasi assente
Purezza > = 97,0 %
RNasi assente
Sodio carbonato ≤1%
Solfati ≤0.003%