Stampa…
Metiletilchetone ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Butanone, Etilmetilchetone
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
25643.294EA 67.5 EUR
25643.294 25643.328
Metiletilchetone ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Metiletilchetone
Formula: C₂H₅COCH₃
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 79,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011648
CAS Number: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=54b4a00e85c64bbf162230af7c8b45cf4e2ff80d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (335 nm) Min. 40 %
Transmittance (340 nm) Min. 80 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %