Stampa…
Comparatori, Lovibond® Comparator System 2000+
Fornitore: Lovibond
142000 172040 172170 172150 172160 172250 172150 172030 172160
705-0335EA 230 EUR
705-0335 705-0342 705-1059 705-0343 705-1058 705-0344 705-1057 705-1035 LOVI172160
Comparatori, Lovibond® Comparator System 2000+
Colorimetri Kit di comparazione
Comparator System 2000+ è un sistema colorimetrico preciso e universale per l'analisi delle acque. Uno strumento di misurazione di alta qualità per la corrispondenza visiva dell'intensità del colore del campione con i filtri in vetro Lovibond. Include una cella regolabile per campioni in celle con lunghezza percorso fino a 40 mm. Nessleriser 2150 e 2250 sono strumenti con percorso più lungo per la corrispondenza di una colonna di campione in un tubo di Nessler con filtri in vetro Lovibond. Sono destinati alla misurazione di concentrazioni inferiori alla sensibilità del comparatore 2000+.
  • Il prisma integrato presenta i dischi in vetro standard e il campione colorato nello stesso campo visivo, per consentire la discriminazione e la corrispondenza cromatica
  • Il prisma è sigillato a ultrasuoni per prevenire la contaminazione delle ottiche
  • Ogni disco per test è dotato di filtri in vetro a garanzia della stabilità del colore, che non scolorano e possono essere facilmente sostituiti senza dover aprire l'apparecchiatura
  • Compensazione dei campioni d'acqua torbidi o colorati
  • Ogni comparatore è disponibile come opzione con luce naturale o utilizzabile con il supporto luminoso standardizzato Daylight 2000 o con un supporto luminoso portatile