Stampa…
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-DL-valine
PC7855-250MG PC7855-100MG
APOSPC7855-250MGEA 613 EUR
APOSPC7855-250MG APOSPC7855-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Formula: C₅H₈F₃NO₂
Punto di fusione: 245…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021721
CAS Number: 16063-79-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III