Stampa…
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Punto di fusione: 216…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094173
CAS Number: 124700-40-9