Stampa…
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9490-1G OR9490-250MG
APOSOR9490-1GEA 716 EUR
APOSOR9490-1G APOSOR9490-250MG
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258757
CAS Number: 957034-42-3