Stampa…
1-Chloro-2-methylpentane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923251-1G OR923251-25G OR923251-5G
APOSOR923251-1GEA 43.7 EUR
APOSOR923251-1G APOSOR923251-25G APOSOR923251-5G
1-Chloro-2-methylpentane 98%
1-Chloro-2-methylpentane
Formula: C₆H₁₃Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053236
CAS Number: 14753-05-0
UN: 1993
ADR: 3,III