Stampa…
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906981-10G OR906981-25G OR906981-5G
APOSOR906981-10GEA 108 EUR
APOSOR906981-10G APOSOR906981-25G APOSOR906981-5G
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185946
CAS Number: 51690-03-0