Stampa…
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
OR4021-100G OR4021-250G
APOSOR4021-100GEA 277 EUR
APOSOR4021-100G APOSOR4021-250G
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
4-Biphenylcarbonyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO
Punto di ebollizione: 160 °C/2mmHg
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000692
CAS Number: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,II