Stampa…
3,5-Dibromoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11698-25G OR11698-5G OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA 72.5 EUR
APOSOR11698-25G APOSOR11698-5G APOSOR11698-100G
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Formula: C₆H₅Br₂N
Punto di fusione: 55…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047841
CAS Number: 626-40-4