Stampa…
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC408152-5G PC408152-1G PC408152-250MG
APOSPC408152-5GEA 931 EUR
APOSPC408152-5G APOSPC408152-1G APOSPC408152-250MG
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol
Formula: C₆H₇F₇O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619637
CAS Number: 355-22-6