Stampa…
3,6-Dicyanopicoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR959412-1G OR959412-250MG
APOSOR959412-1GEA 364 EUR
APOSOR959412-1G APOSOR959412-250MG
3,6-Dicyanopicoline 97%
3,6-Dicyanopicoline
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20529525
CAS Number: 1352318-05-8