Stampa…
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60185-1G OR60185-250MG
APOSOR60185-1GEA 29 EUR
APOSOR60185-1G APOSOR60185-250MG
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907849
CAS Number: 809248-61-1