Stampa…
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55449-100MG OR55449-250MG OR55449-50MG
APOSOR55449-100MGEA 202 EUR
APOSOR55449-100MG APOSOR55449-250MG APOSOR55449-50MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840335
CAS Number: 24161-38-4