Stampa…
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309239-1G OR309239-5G
APOSOR309239-1GEA 310 EUR
APOSOR309239-1G APOSOR309239-5G
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787890
CAS Number: 71082-56-9