Stampa…
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIPA100-100MG BIPA100-1G
APOSBIPA100-100MGEA 139 EUR
APOSBIPA100-100MG APOSBIPA100-1G
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
Photo affinity labelling
Formula: C₆H₃FN₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036215
CAS Number: 28166-06-5
EINECS: 248-878-6
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III