Stampa…
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
460770010 460770050
ACRO460770010EA 32.2 EUR
ACRO460770010 ACRO460770050
Diethyl iminodicarboxylate 98%
Diethyl iminodicarboxylate
Formula: C₆H₁₁NO₄
Punto di ebollizione: 132…134 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031532
CAS Number: 19617-44-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %