Stampa…
Artesunate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Oxo-4-(((3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-3,6,9-trimethyldecahydro-3H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10-yl)oxy)butanoic acid
460340050 460340250
ACRO460340050EA 38.7 EUR
ACRO460340050 ACRO460340250
Artesunate
Artesunate
Formula: C₁₉H₂₈O₈
Punto di fusione: 131…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866204
CAS Number: 88495-63-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %