Stampa…

Metile cloroacetato ≥99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

A10325.0E A10325.30
A10325.0EEA 98.2 EUR
A10325.0E A10325.30
Metile cloroacetato ≥99%
Metile cloroacetato

Purity: 99+% CAS No.: 96-34-4 Molecular Formula: ClCH2CO2CH3 Formula Weight: 108.52 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -32° Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 506255 Merck Reference: 14,6042 UN No.: 2295 MDL No.: MFCD00000931

Formula: C₃H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 128…130 °C
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,236
Flash Pt: 51 °C (123 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000931
CAS Number: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6042

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR